Documenti fondamentali
QC1086
Supelco
Complete Volatiles Kit - WP
Scegli un formato
1.2 ML
88,90 €
88,90 €
Prezzo di listino127,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1.2 ML
88,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
EB.16
88,90 €
Prezzo di listino127,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
CdA
current certificate can be downloaded
Livello qualitativo
Confezionamento
ampule of 1.2 mL
Concentrazione
in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)