Documenti fondamentali
PHR3879
Supelco
Acido L-(+)-lattico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-idrossipropionico, Acido sarcolattico
Scegli un formato
PHR3879-100MG
183,00 €
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
PHR3879-100MG
183,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Beilstein:
1720251
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1356734
Famiglia di API
lactic acid
Confezionamento
pkg of 100MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)