Documenti fondamentali
PHR3723
Supelco
Linolenyl alcohol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
9,12,15-Octadecatrienol
Scegli un formato
PHR3723-5X50MG
183,00 €
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
PHR3723-5X50MG
183,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32O
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.45
Codice UNSPSC:
41116107
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1367699
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5X50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
OCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h3-4,6-7,9-10,19H,2,5,8,11-18H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-
IKYKEVDKGZYRMQ-PDBXOOCHSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)