Documenti fondamentali
1367647
USP
Linoleyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Scegli un formato
5 X 30 MG
411,00 €
411,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 30 MG
411,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H34O
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
411,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
linoleyl alcohol
Produttore/marchio commerciale
USP
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9-
JXNPEDYJTDQORS-HZJYTTRNSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Linoleyl alcohol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Octyldodecanol
  • Oleyl Alcohol
  • Cetostearyl Alcohol
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Methyl oleate 99%
Sigma-Aldrich
311111
Methyl oleate
Acido linoleico ≥98%
Sigma-Aldrich
L1376
Acido linoleico