Vai a
1042270
USP
Arachidyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Eicosanol, Arachinyl alcohol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
125 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
405,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)19OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.55
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1705104
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
7.4 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
API family
arachidyl alcohol
manufacturer/tradename
USP
mp
62-65 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Arachidyl alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cetostearyl Alcohol
  • Oleyl Alcohol
  • Stearyl Alcohol
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
23449444861L0506
Arachidyl alcohol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042270
Arachidyl alcohol
1-Eicosanol 98%
Sigma-Aldrich
234494
1-Eicosanol
1-Eicosanol technical, &#8805;90% (GC)
Sigma-Aldrich
44861
1-Eicosanol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
description
technical, ≥90% (GC)
description
≥99%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
technical
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
API family
arachidyl alcohol
API family
-
API family
-
API family
-
mp
62-65 °C (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
381.2 °F - open cup
Punto di infiammabilità (°C)
194 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)