PHR3528
Hexanoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Hexanoic Acid, Acid C6, Caproic acid
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4 (vs air)
Tensione di vapore
0.18 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 10 g
Indice di rifrazione
n20/D 1.4161 (lit.)
P. ebollizione
202-203 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)