PHR3204
Methyl Caprate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Methyl decanoate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1424233
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
Punto di fusione
−14-−11 °C (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)