Documenti fondamentali
PHR3491
Supelco
2-Chloroethyl vinyl ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Chloroethyl vinyl ether
Scegli un formato
1 ML
125,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
125,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2OCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.55
Beilstein:
773787
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
760 mmHg ( 109 °C)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
109 °C (lit.)
Densità
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCCOC=C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)