Documenti fondamentali
74900
Supelco
1-Octene
analytical standard
Scegli un formato
5 ML
108,00 €
50 ML
364,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
108,00 €
50 ML
364,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Beilstein:
1734497
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
36 mmHg ( 38 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
446 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
3.9 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
122-123 °C (lit.)
Punto di fusione
−101 °C (lit.)
Densità
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Octene is a linear α-olefin and an important comonomer in the production of linear low-density polyethylene (LLDPE).[1]
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
1,7-Octadiene 98%
Sigma-Aldrich
O2501
1,7-Octadiene
Cyclohexanone analytical standard
Supelco
02482
Cyclohexanone
Nonano analytical standard
Supelco
74250
Nonano
1-Hexene 97%
Sigma-Aldrich
320323
1-Hexene
Ethylene tetramerization: a new route to produce 1-octene in exceptionally high selectivities
Bollmann A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(45), 14712-14713 (2004)
Cooperative ligand effects in phase-switching homogeneous catalysts.
Molise Mokhadinyana et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1648-1652 (2012-01-13)
A cartridge system for organometallic catalysis: sequential catalysis and separation using supercritical carbon dioxide to switch phases.
Maurizio Solinas et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(15), 2291-2295 (2005-03-12)
Emma B Hager et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(45), 13927-13935 (2012-10-02)
Water-soluble dendritic ligands based on tris-2-(5-sulfonato salicylaldimine ethyl)amine (5) and DAB-(5-sulfonato salicylaldimine) (6) (DAB = diaminobutane) were synthesized by means of Schiff base condensation and sulfonation reactions. These dendritic ligands were fully characterized by (1)H NMR, (13)C NMR and FT-IR
Aqueous-phase hydroformylation of 1-octene: styrene latices as phase-transfer agents.
Katharina Kunna et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(43), 7289-7292 (2006-10-10)