46831-U
EPA 8260 Calibration Mix 2
analytical standard, 2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 8260
Descrizione
Separate Source
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 × 1.5 mL (46831-U)
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?