Documenti fondamentali
PHR2840
Supelco
Atomoxetine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Scegli un formato
25 MG
514,00 €
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
514,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1044470
Famiglia di API
atomoxetine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 25 mg
Punto di fusione
59-64 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6677 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)