Documenti fondamentali
463477
Sigma-Aldrich
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Scegli un formato
1 G
31,70 €
31,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
31,70 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
59-64 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)