Y0001588
Atomoxetine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3S)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1- amine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
atomoxetine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)