Documenti fondamentali
PHR2642
Supelco
Penicillina G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Benzilpenicillina
Scegli un formato
300 MG
194,00 €
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
300 MG
194,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17N2NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.37
Beilstein:
3834217
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. B0900000
traceable to USP 1502701
Famiglia di API
penicillin & derivatives
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 300 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La penicillina G agisce inibendo la sintesi della parete cellulare attraverso il legame con le proteine leganti la penicillina (PBP) e inibendo il legame crociato con le catene dei peptidoglicani.
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti di batteri gram positivi e gram negativi.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5999 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. at what temperature should this be stored after reconstitution?
    1 risposta
    1. The solution stability for this product has not been determined. However, a similar product 13752 states that solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C for 1 week or at -20°C for more lengthy periods. Solutions are stable at 37°C for 3 days. The material is soluble in H2O at 100 mg/mL.