Y0002171
Procaine benzylpenicillin impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S,5R,6R)-6-[2-(4-Hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
penicillin & derivatives
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(21)11(14(18)24-16)17-10(20)7-8-3-5-9(19)6-4-8/h3-6,11-12,14,19H,7H2,1-2H3,(H,17,20)(H,22,23)/t11-,12+,14-/m1/s1
AZCVBVRUYHKWHU-MBNYWOFBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti