Documenti fondamentali
PHR2606
Supelco
Methyl Linoleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Methyl linoleate, Linoleic acid methyl ester, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate
Scegli un formato
5 X 100 MG
174,00 €
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 100 MG
174,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.47
Beilstein:
1727614
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1430327
Famiglia di API
methyl linoleate
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5x100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
192 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Descrizione generale
Methyl linoleate, non-conjugated, is more easily oxidized than conjugated methyl linoleate [1].
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
The oxidation of methyl linoleate in organic solution and phosphatidylcholine (PC) in liposomal membranes induced by an azo initiator has often been used as a model for lipid peroxidation in vivo [2].
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)