PHR2605
Methyl Laurate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Methyl laurate, Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1430305
Famiglia di API
methyl laurate
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
262 °C/766 mmHg (lit.)
Punto di fusione
4-5 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)