PHR2449
Memantine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyladamantane, 1,3-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1380513
Famiglia di API
memantine
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C)(C3)C2
InChI
1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12+
CWNOIUTVJRWADX-BKUVIOGVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)