PHR2507
Metoclopramide Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid, 4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
metoclopramide
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
206 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)