PHR2264
Docosanol (n-Docosanol)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-Docosanol, Behenyl alcohol
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
docosanol
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
P. ebollizione
180 °C/0.22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
65-72 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)