Y0000398
Methyl nicotinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
methyl nicotinate
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
P. eboll.
204 °C (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti