Documenti fondamentali
PHR1200
Supelco
p-Chloroaniline
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Chloroaniline
Scegli un formato
1 G
91,80 €
91,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
91,80 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Beilstein:
471359
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
91,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1111908
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 25 °C)
Famiglia di API
proguanil, chlorhexidine 
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
232 °C (lit.)
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
p-Chloroaniline may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by chromatography techniques.[1][2]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3328 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Potassium gluconate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1130
Potassium gluconate
2-Phenoxyethanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1121
2-Phenoxyethanol
2-Propanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1072
2-Propanolo
Chlorhexidine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C1510000
Chlorhexidine
vibrant-m
C1520000
Chlorhexidine diacetate
Preparation and evaluation of lidocaine hydrochloride in cyclodextrin inclusion complexes for development of stable gel in association with chlorhexidine gluconate for urogenital use
da Silva LFJS, et al.
International journal of nanomedicine, 6(3), 1143-1143 (2011)
HPLC determination of chlorhexidine gluconate and p-chloroaniline in topical ointment
Havlikova L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 1169-1173 (2007)
Kun Yang et al.
Environmental science & technology, 42(21), 7931-7936 (2008-11-27)
Aqueous adsorption of a series of phenols and anilines by a multiwalled carbon nanotube material (MWCNT15), which depends strongly on the solution pH and the number and types of solute groups, was investigated in this study. The pH-dependent adsorption coefficients
Liang Zhu et al.
Bioresource technology, 107, 46-54 (2012-01-11)
Because of the important role of extracellular polymeric substances (EPS) in microbial aggregates, the relationship of the EPS and physico-chemical properties of aerobic granule was studied in two sequencing airlift bioreactors (SABR) using two kinds of substrates, acetate+glucose and 4-chloroaniline
Luiz Eduardo Barbin et al.
Journal of endodontics, 34(12), 1508-1514 (2008-11-26)
The aim of this study was to determine whether para-chloroaniline (PCA) and/or reactive oxygen species (ROS) are generated by chlorhexidine (CHX) alone or after CHX is mixed with calcium hydroxide at different time points. Mass spectrometry was performed to detect