1568095
USP
Proguanil Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(3-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide monohydrochloride
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
proguanil
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cc(ccc1)NC(=N\C(=N\C(C)C)\N)N.Cl
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-4-8(12)6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
TUBIBEKUWYLPLO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)