Documenti fondamentali
07558
Supelco
4-Oxoretinoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-3-oxo-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic acid, 4-Ketoretinoic acid, 4-Oxo-all-trans-retinoic acid
Scegli un formato
25 MG
696,00 €
696,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
696,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.42
Beilstein:
2878846
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
696,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(/C=C/C1=C(C)C(CCC1(C)C)=O)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+
GGCUJPCCTQNTJF-FRCNGJHJSA-N
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)