Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
150 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 194,00 € |
Informazioni su questo articolo
194,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
parabens
manufacturer/tradename
EDQM
bp
297-298 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ReagentPlus®, 99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade TraceCERT®, certified reference material |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| bp 297-298 °C (lit.) | bp 297-298 °C (lit.) | bp 297-298 °C (lit.) | bp 297-298 °C (lit.) |
| mp 114-117 °C (lit.) | mp 114-117 °C (lit.) | mp 114-117 °C (lit.) | mp 114-117 °C (lit.) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?