Documenti fondamentali
PHL82343
trans-o-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
trans-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, o-Coumaric acid
Scegli un formato
100 MG
398,00 €
398,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
398,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Beilstein:
1100900
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
398,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
~210 °C (dec.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Oleuropein analytical standard
Supelco
92167
Oleuropein
Vanillina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
30304
Vanillina
Vitamina B12 meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C3607
Vitamina B12
Neutral Red powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N4638
Neutral Red
Puromicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P8833
Puromicina