H50004
4-Hydroxyphenylacetic acid
98%
Sinonimo/i:
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid, (p-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(4′-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-[4-(Hydroxy)phenyl]acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenol, 4-Hydroxybenzeneacetic acid, 4′-Hydroxyphenylacetic acid, p-Hydroxybenzeneacetic acid
Saggio
98%
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?