Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
P5530
Sigma-Aldrich
Rosso fenolo
Powder
Sinonimo/i:
Fenolsolfonftaleina
Scegli un formato
5 G
53,60 €
25 G
186,00 €
50 G
317,00 €
53,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
53,60 €
25 G
186,00 €
50 G
317,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H13NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.36
Beilstein:
6260026
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
53,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Rosso fenolo, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Colore
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
Compatibilità
suitable for (Suitable for use as a pH indicator)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Phenol Red Sodium Salt (PRSS) is a water-soluble anionic fluorescent dye, that possesses an extra Na ion attached with the SO3 group compared to phenol red. It is intended for use in cell culture applications. A solution of phenol red will have a yellow color at a pH of 6.4 or below and a red color at a pH of 8.2 and above.
Applicazioni
Adatto all′uso come indicatore del pH.
The sodium salt of phenol red is used widely in culture media to identify changes from neutral to acidic pH values and as a pH marker for cell tissue culture. It is typically used in cell culture media at 11 mg/L. Phenol red in tissue culture media can act as a weak estrogen, especially in human breast cancer cells. PRSS plays a role as an indicator in the process of dying cells or overgrowth of cells in different mediums.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ulka Sachdev et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 26(1), 69-69 (2020-07-10)
We previously showed that the autophagy inhibitor chloroquine (CQ) increases inflammatory cleaved caspase-1 activity in myocytes, and that caspase-1/11 is protective in sterile liver injury. However, the role of caspase-1/11 in the recovery of muscle from ischemia caused by peripheral