P3502
Phloroglucinol
Used to detect the presence of wood fiber.
Sinonimo/i:
1,3,5-Trihydroxybenzene
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
215-220 °C
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL (clear to hazy)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
dormancy and vegetative growth
Between Mycosphaerella fijiensis and Banana
pressure deficit in pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.)