Documenti fondamentali
8.43791
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trihydroxybenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,4-Trihydroxybenzene
Scegli un formato
5 G
123,00 €
25 G
423,00 €
123,00 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
123,00 €
25 G
423,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
208-575-1
NACRES:
NA.22
123,00 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
137-140 °C
Densità
1.45 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(ccc(c1)O)O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 137 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3