Documenti fondamentali
40846
Supelco
Phloroglucinol dihydrate
analytical standard
Scegli un formato
100 MG
74,40 €
74,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
74,40 €
About This Item
Formula condensata:
C6H3(OH)3 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
Beilstein:
5109263
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
74,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
218-221 °C (A) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)