Documenti fondamentali
NISTRM8494
Wheat straw whole biomass feedstock
NIST® RM 8494
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)