This product is not in fibre form. This comes in a thick sheet
NIST8495
Northern Softwood Bleached Kraft Pulp
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
Cellulose pulp
Confezionamento
pkg of 5 kg (10 sheets)
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Spessore foglio
0.937 mm
Densità
718 kg/m3
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 8495_cert
SRM 8495_SDS
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)