Documenti fondamentali
NIST8644
Dried Corn Biomass Intermediate before Conversion
NIST®SRM®
Scegli un formato
40 G
1.180,00 €
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 G
1.180,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 40 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
agriculture
Formato
matrix material
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)