Documenti fondamentali
NISTRM8496
Eucalyptus hardwood
NIST® RM 8496, bleached kraft pulp
Sinonimo/i:
Cellulose pulp
Scegli un formato
10 SHEETS
403,00 €
403,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 SHEETS
403,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
403,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)