Documenti fondamentali
NISTC1173
Cast steel 3
NIST® SRM® C1173
Scegli un formato
1 DISC
793,00 €
793,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 DISC
793,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
793,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of disk
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is in th eform of disks, approxiamtley 32 mm (1 1/4 in) in diameter and 19 mm (3/3 in) thick, intended for use in optical emission and x-ray spectrometric methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM C1173_cert
SRM C1173_SDS
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdinum (Mo), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Arsenic (As), Boron (B), Lead (Pb), Niobium (Nb), Zirconium (Zr), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)