Documenti
GF156
Sigma-Aldrich
B18R, ricombinante umana, carrier-free
liquid, >98% (SDS-PAGE), <0.05 ng/μg cytokine (LAL test)
Sinonimo/i:
B18R protein, Recombinant B18R
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥1.3 x 10e6 units/mg protein
PM
Mw 38,389 Da
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Impurezze
<0.05 ng/μg cytokine (LAL test)
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for molecular biology
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
B18R è una proteina codificata da virus che agisce come recettore trappola (decoy) per gli interferoni di Tipo 1. B18R favorisce una maggiore vitalità cellulare durante i protocolli di transfezione dell′RNA deputati a convertire le cellule somatiche di donatori umani in cellule iPSC tramite la veicolazione diretta di mRNA′. Essendo un recettore per IFN di tipo 1, B18R presenta specificità per molte specie. Infatti ha affinità elevata per l′IFN-alfa umano e lega anche IFN-alfa e IFN-beta di topo, ratto, bovino e suino.
Origine del prodotto: cellule di insetto infettate con baculovirus: amminoacidi His20-Glu 351 con un tag HIS di B18R del Vaccinia virus.
Applicazioni
B18R, Human RecombinantCarrier-Free has been used as a decoy receptor to study the intrinsic antiviralactivity of recombinant soluble IFNα/β cell surface receptor 2 (sIFNAR2). Ithas also been used in the generation and maintenance of induced pluripotentstem cells (iPSCs) and human IPSCs.
Stato fisico
Liquido sterile;tampone fosfato 10 mM, NaCl 0,5 M, pH 7,5; filtrazione con filtro da 0,2µm prima del riempimento.
Stoccaggio e stabilità
Per recuperare una quantità maggiore, prima di aprire la microprovetta centrifugare brevemente. Scongelare in ghiaccio. Mantenendola su ghiaccio, aliquotare la proteina B18R in provette Eppendorf, prive di nucleasi e in materiale che lega scarsamente le proteine, e conservare a -80°C. Limitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Utilizzare in un ambiente sterile.
Se necessario diluire ulteriormente, impiegare un tampone o un terreno adatto.
Risultati analitici
La proteina ridotta con DTT migra come un polipeptide di 48 kDa su SDS-PAGE a causa della glicosilazione. La proteina non ridotta con DTT migra come un polipeptide di 46 kDa su SDS-PAGE a causa delle cistine interne.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Irene L Llorente et al.
Stem cell research, 55, 102458-102458 (2021-07-19)
White matter stroke (WMS) occurs as small infarcts in deep penetrating blood vessels in the brain and affects the regions of the brain that carry connections, termed the subcortical white matter. WMS progresses over years and has devastating clinical consequences.
Isaac Hurtado-Guerrero et al.
Journal of clinical medicine, 9(4) (2020-04-05)
Soluble receptors of cytokines are able to modify cytokine activities and therefore the immune system, and some have intrinsic biological activities without mediation from their cytokines. The soluble interferon beta (IFN-ß) receptor is generated through alternative splicing of IFNAR2 and
Roni A Hazim et al.
Stem cell research & therapy, 8(1), 217-217 (2017-10-04)
Dysfunction of the retinal pigment epithelium (RPE) is implicated in numerous forms of retinal degeneration. The readily accessible environment of the eye makes it particularly suitable for the transplantation of RPE cells, which can now be derived from autologous induced
Articoli
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Protocolli
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.