Documenti fondamentali
NIST1173
Ni-Cr-Mo-V steel
NIST® SRM® 1173
Sinonimo/i:
Nickel-chromium-molybdenum-vanadium steel
Scegli un formato
1 DISC
806,00 €
806,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 DISC
806,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
806,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of disk
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Descrizione generale
Each unit of SRM 1173 contains a disk with a diameter of ~ 32 mm (1 1/4 in) and a thickness of 19 mm (3/4 in).
SRM 1173_cert
SRM 1173_SDS
Applicazioni
The SRM is intended for use in optical emission and X-ray spectrometric analysis methods.
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Niobium(Nb), Titanium (Ti), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)