Documenti fondamentali
NIST911C
Colesterolo
NIST® SRM® 911c
Sinonimo/i:
3β-idrossi-5-colestene, 5-colestene-3β-olo
Scegli un formato
2 G
1.300,00 €
1.300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 G
1.300,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.65
Beilstein:
1915888
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
1.300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 2 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
clinical research
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known purity. It is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures for the determination of cholesterol in research samples and for routine evaluations of daily working standards used in these procedures. A unit of SRM 911c consists of 2 g of material. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 911C_cert
SRM 911C_SDS
Azioni biochim/fisiol
Componente principale di tutte le membrane biologiche; il colesterolo rappresenta il 25% circa dei lipidi cerebrali totali.
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Cholestrol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Determination of total and esterified cholesterol in serum.
Sobel C and Fernandez A.
Clinical Chemistry, 12(11), 739-747 (1966)
Enzymatic determination of total serum cholesterol.
C C Allain et al.
Clinical chemistry, 20(4), 470-475 (1974-04-01)