Documenti fondamentali
NIST914B
Creatinine
NIST® SRM® 914b
Sinonimo/i:
2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-one, 2-Imino-1-methylimidazolidin-4-one, 2-Imino-N-methylhydantoin
Scegli un formato
10 G
1.310,00 €
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
1.310,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.12
Beilstein:
112061
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 10 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
NMR: suitable
Punto di fusione
295 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known purity. It is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures used for determination of creatinine concentration and for routine evaluations of daily working standards used in these procedures. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 914B_cert
SRM 914B_SDS
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Creatinine
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
554.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
290 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Creatine anhydrous
Sigma-Aldrich
C0780
Creatine
Creatine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1150320
Creatine
Siero umano NIST® SRM® 909c
NIST909C
Siero umano