Documenti fondamentali
NIST630
Zinc-base F
NIST® SRM® 630
Sinonimo/i:
Spectrographic zinc-base die-casting alloy F
Scegli un formato
1 BLOCK
744,00 €
744,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 BLOCK
744,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
744,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of block
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Magnesium (Mg), Cadmium (Cd), Manganese (Mn), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Copper (Cu), Silicon (Si), Iron (Fe), Tin (Sn), Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Silicon (Si), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)