Documenti fondamentali
NIST2426
55 % Aluminum-zinc alloy
NIST® SRM® 2426
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 40 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical and instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2426_cert
SRM 2426_SDS
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Aluminium (Al), Zinc (Zn), Silicon (Si), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)