Documenti fondamentali
NIST3152A
Sodium (Na) standard solution
NIST® SRM® 3152a
Scegli un formato
50 ML
1.350,00 €
1.350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
1.350,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
single component solution
Descrizione generale
The SRM 3152A unit consists of 50 mL of an aqueous sodium solution in a high-density polyethylene bottle, sealed in an aluminized bag. The solution was prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of sodium in nitric acid at a mass fraction of 5 %.
SRM 3152A _SDS
SRM 3152A _CoA
Applicazioni
Sodium (Na) standard solution standard reference material (SRM) is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of sodium.
Caratteristiche e vantaggi
  • Available with a certified mass fraction value for sodium.
  •   Certified value is based on; 
1. Gravimetric preparation using high-purity sodium chloride. 
2. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) calibrated using four primary standards independently prepared from high-purity sodium chloride. 
  • Certified value is metrologically traceable to the International System of Units (SI) derived unit for mass fraction, expressed as milligrams per gram.   
  • The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions.
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Sodium (Na)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5