1.70381
Sodium ICP standard
traceable to SRM from NIST NaNO₃ in HNO₃ 2-3% 10000 mg/l Na Certipur®
Sinonimo/i:
Sodium Calibration Standard for ICP
Scegli un formato
419,00 €
Spedizione prevista il13 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
419,00 €
Spedizione prevista il13 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
Nome Commerciale
Certipur®
Concentrazione
10000 mg/L Na in 2-3% HNO3
tecniche
ICP: suitable
Densità
1.038 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.