NIST3126A
Iron (Fe) standard solution
NIST® SRM® 3126a
Sinonimo/i:
Iron Calibration Solution
Scegli un formato
1.350,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.350,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 10 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
single component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 3126A_cert
SRM 3126A_SDS
Altre note
Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)