NIST3144
Rhodium (Rh) standard solution
NIST® SRM® 3144
Scegli un formato
1.350,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.350,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 10 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
single component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 3144_cert
SRM 3144_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of Rhodium, which is obtained through inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
- Certified value is metrologically traceable to the derived SI unit for mass fraction, expressed as milligrams per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Altre note
Rhodium (Rh)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)