Documenti fondamentali
SLW1521/04D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1521/04D
Scegli un formato
10 EA
371,00 €
371,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
371,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
371,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Giunto
Joints ST/NS neck (14)
joint stopper14/15
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1521/04D
Diametro bottiglia × alt.
54 mm × 106 mm , With stopper
Capacità
100 mL
D.I. collo
14 mm
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Caratteristiche e vantaggi
  • Borosilicate glass
  • Complies with ISO 4796-2
  • With ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
  • Spare replacement glass stoppers are available
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)