Documenti fondamentali
Z502413
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE sealing rings
(for 29/26, 29/42, 29/32 joints)
Sinonimo/i:
ptfe ring, ptfe sealing
Scegli un formato
1 PKG
72,80 €
72,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
72,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
72,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint 29/26
joint 29/32
joint 29/42
Confezionamento
pkg of 50 ea
pkg of
Produttore/marchio commerciale
Glindemann K29
Campo di misura della temperatura
≤250 °C
Descrizione generale
  • This narrow ring seal is an alternative to a PTFE joint sleeve
  • Greaseless protection for air- and moisture- sensitive compounds
  • Can be used for prolonged storage under vacuum
  • Slide easily onto medium and full length taper joints
  • Can be used with Keck® clip and similar metal joint clips
Note legali
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)