NIST1595
Tripalmitin
NIST® SRM® 1595
Sinonimo/i:
Tripalmitin, 1,2,3-Propanetriol tris(hexadecanoate), Glyceryl tripalmitate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 2 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
66-67 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Tripalmitin
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Unknown glyceride, Methanol (CH3OH), Insoluble matter, Residue on ignition, Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)