Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 x 50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 371,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
371,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
triolein
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo sono stati sviluppati e pubblicati con il consenso dell′Autorità della Farmacopea di emissione. Per ulteriori informazioni e assistenza visitare il sito web della Farmacopea di emissione.
Application
Trioleina standard di riferimento USP, destinato a test e saggi di qualità specificati nei pertinenti compendi USP.
Inoltre, da impiegare secondo monografie USP quali:
Inoltre, da impiegare secondo monografie USP quali:
- Lacrima di Giobbe seme
- Lacrima di Giobbe seme in polvere
Other Notes
Le vendite di questo prodotto potrebbero essere soggette a restrizioni.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥97.0% (TLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ~65% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?